Learn More
Thermo Scientific Chemicals S-Trityl-L-cysteine, 97%
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | S-Trityl-L-cysteine |
Nota nome | 97% |
Colore | White to Yellow |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Formula lineare | (C6H5)3CSCH2CH(NH2)CO2H |
Rotazione specifica | +85° to +89° (24°C, 589nm) (c=1, acetic acid 80%) |
Peso formulazione | 363.46 |
Percent Purity | ≥96.0% |
Acqua | 0.5% max. |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- S-Trityl-L-cysteine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/