Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivi di riempimento pipette S1
Descrizione
Il dispositivo di riempimento per pipette Thermo Scientific™ S1, dal design ergonomico, consente di effettuare senza fatica lunghe operazioni di pipettaggio e garantisce ottime prestazioni e maggiore comfort. Leggero e senza cavo, include una batteria ricaricabile agli ioni di litio con un intervallo fra le ricariche tre volte superiore a quello delle unità standard. Per l'uso con pipette sierologiche in vetro e in plastica graduate e volumetriche.
Monitor Performance
- Large, backlit LCD display provides visual confirmation of remaining battery charge and speed settings
Control Speed
- Separate aspirate and dispense speed controls provide precise control over pipetting speeds and reduce risk of overpipetting with smaller pipets
- Choose from eight speeds with a simple “+” or “-” to adjust pipetting speed which is displayed on the LCD
Ready When You Need It
- Rechargeable lithium-ion battery offers long runtime per charge while eliminating battery memory problems
- Battery has rapid charge rate of 80% in one hour and delivers up to 15 hours of continuous operation before recharge
Warranty
2 anni con registrazione online
Specifica
Specifica
| Tipo di batteria | Agli ioni di litio |
| Colore | Trasparente |
| Dispensing Speed | 8 |
| Da utilizzare con | Graduated and Volumetric Glass or Plastic Serological Pipette |
| Modello | S1 |
| Volume (sistema metrico) | Da 1 a 100 ml |
| Tipo di filtro | 0,45 micron standard (codici produttore 4580560 e 9057) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette sierologiche in vetro o in plastica di tutti i marchi più importanti, da 1 a 100 ml |
| Include | Dispositivo riempimento pipette S1, caricatore universale, supporto da banco, supporto per montaggio a parete, supporto per pipette da 1 ml, manuale delle istruzioni e scheda di garanzia |
| Tempo di ricarica | 3 ore |
| Vedi altri risultati |