Learn More
Abnova™ SAA4 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00006291-P01.25ug
Codice prodotto. 16140512
  • 521.00€ / 25µg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Spécification
AAH07026
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
40.04
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 μg
MRLFTGIVFCSLVMGVTSESWRSFFKEALQGVGDMGRAYWDIMISNHQNSNRYLYARGNYDAAQRGPGGVWAAKLISRSRVYLQGLIDYYLFGNSSTVLEDSKSNEKAEEWGRSGKDPDRFRPDGLPKKY
C-SAA/CSAA
SAA4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6291
SAA4 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SAA4
Human
Recombinant
Solution
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis