Learn More
Kolmi Hopen™ SafeFeet Polypropylene Overshoes with SkidGuard
Help prevent falls in the workplace with these skid-resistant, polypropylene overshoes.
79.60€ - 81.45€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Monouso | Single-use |
Spessore | 60 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Medical, Industrial |
Certificazione/Conformità | ISO 13485, (EU) 2017/745 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17780149
|
Kolmi Hopen™
H06741B |
White, Pink | X-Large |
79.60€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17790149
|
Kolmi Hopen™
H06751B |
White, Green | X-Large |
79.60€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17700159
|
Kolmi Hopen™
H07101A |
White | 2X-Large |
81.45€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Waterproof and non-slip soles
- Breathable and lightweight
- Elastic ankle support
- Non-woven polypropylene with polyethylene soles
- Made in France
Specifica
Polypropylene | |
60 μm | |
ISO 13485, (EU) 2017/745 |
Single-use | |
Medical, Industrial | |
34 g/m2 |