Learn More
Kolmi Hopen™ SafeFeet Tall Medical and Industrial Shoecovers
61.56 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Medical and Industrial Shoecovers; Certifications/Compliance: (EU) 2017/745; Dimensions (L x W): 380 x 190 mm; Color: Blue; Disposable: Yes; For Use With (Application): Medical, Industrial; Material: Polypropylene
Descrizione
- 100% polypropylene spunbond, non-woven
- Soft and resistant fabric
- Assembled by gluing
- Elastic ankle support
- Made in France
Specifica
Size | Large |
Materiale | Polypropylene |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Modello | H03602A |
Da utilizzare con (applicazione) | Medical, Industrial |
Certifications/Compliance (Europe) | (EU) 2017/745 |
Quantità confezione | 500/Pk. |
Dimensioni (L x P) | 380 x 190 mm |