Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – compatti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
- Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
- L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
- Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
- I lucchetti, compatti e leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
- Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
- La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
- 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
- Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Specifica
| Product Type | Keyed Padlocks |
| Tipo di tasto | Keyed Different |
| Alternate Part Number | CPT-BLU-25PL-KD6PK |
| Colore | Blue |
| Materiale | Nylon |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.19 in. |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 4.7 mm |
| Altezza maniglione (sistema imperiale) | 1 in. |
| Altezza maniglione (sistema metrico) | 25 mm |
| Material (Shackle) | Plastic |
| Vedi altri risultati |