Learn More
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5
Design ergonomico per una migliore vestibilità e una maggiore libertà di movimento. Le tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5 sono caratterizzate da un nuovo cappuccio perfettamente adattato ai contorni del viso.
11.45€ - 1210.00€
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11743103
![]() |
DuPont™
D14663953 |
piccolo |
954.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12971345
![]() |
DuPont™
D14663953 |
piccolo |
256.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12991345
![]() |
DuPont™
D14663967 |
Medium |
256.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11703103
![]() |
DuPont™
D14663967 |
Medium |
954.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13005683
![]() |
DuPont™
D14663967 |
Medium |
11.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11713103
![]() |
DuPont™
D14663977 |
Large |
954.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13095673
![]() |
DuPont™
D14663977 |
Large |
11.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12911355
![]() |
DuPont™
D14663977 |
Large |
256.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11723103
![]() |
DuPont™
D14663986 |
X-Large |
954.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12931355
![]() |
DuPont™
D14663986 |
X-Large |
256.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
13025683
![]() |
DuPont™
D14663986 |
X-Large |
11.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12951355
![]() |
DuPont™
D14663997 |
2 X-Large |
256.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
13075673
![]() |
DuPont™
D14663997 |
2 X-Large |
11.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11733103
![]() |
DuPont™
D14663997 |
2 X-Large |
954.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12961355
![]() |
DuPont™
D14664003 |
3 X-Large |
270.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11753103
![]() |
DuPont™
D14664003 |
3 X-Large |
965.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13085673
![]() |
DuPont™
D14664003 |
3 X-Large |
12.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17402893
|
DuPont™
D15553613 |
4X-Large |
1065.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17412893
|
DuPont™
D15553614 |
5X-Large |
1115.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17422893
|
DuPont™
D15553615 |
6X-Large |
1160.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17432893
|
DuPont™
D15553616 |
7X-Large |
1210.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Composed of flash spun high density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Hooded Coverall is permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols and offers an excellent barrier against fine particles and fibers.
- Protezione tipo 5 & 6 superiore, NOVITÀ
- Tecnologia senza cuciture in attesa di brevetto
- Cappuccio in tre pezzi
- Cuciture intelligenti con punti esterni
- Zip autobloccante Tyvek™ con risvolto frangivento
- Cappuccio, polsini e caviglie con elastici
- Elastico incollato in vita
- Certificazioni:
- Protezione di categoria III, Tipo 5-B e 6-B
- Tipo 6 EN 13034:2005 +A1 2009
- (TEST CON NUOVO METODO: metodo A EN ISO 17491-4:2008)
- Tipo 5 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
- Agenti infettivi: EN 14126:2003
- Contaminazione di particolati radioattivi: EN1073-2:2002*
- (NUOVO: classe 2)
- Proprietà elettrostatiche: EN 1149-5:2008
*non protegge da radiazioni ionizzanti
Specifica
Bianco | |
Cucito |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.