Learn More
Micronova™ Safety Bag Cutter
This plastic disposable safety cutter is designed with an ergonomic handle and safety blade guard for use with raw material bags and production supplies in controlled environments and support areas. Available gamma irradiated.
570.00€ - 625.03€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Cutting Bags in Controlled Environments |
Materiale | Stainless Steel blade, Copolymer casing |
Quantità | 50/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12940235
|
Micronova™
BC-01IR |
Orange | 15 cm | 6 in. |
570.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16407685
|
Micronova™
BC-02IR |
Yellow | 16.5 cm | 6.5 in. |
625.03€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
The Micronova Safety Bag Cutter is designed with an ergonomic handle and safety blade guard, which eliminates the need to change blades due to loosening. Available with an optional retractable safety guard.
- Safe cutter for raw material bags and production supplies
- Ergonomic disposable plastic handle
- For use in controlled environments and support areas
- Optional retractable safety guard
- Available gamma irradiated
Specifica
Sterile | |
Cutting Bags in Controlled Environments | |
Stainless Steel blade, Copolymer casing | |
50/Cs. |