Learn More
Fisherbrand™ Safety Bottle Carrier
The Safety Bottle Carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in your lab.
67.75€ - 102.00€
Specifica
Product Type | Bottle Holder |
---|---|
Include | 1 Safety Bottle Carrier vessel and attachable handle |
Matrice | 1 x 1 |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Capacità | Bottles |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17880772
|
Fisherbrand™
120918F |
Green | 1.5 L |
67.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17800782
|
Fisherbrand™
120916F |
Black | 1.5 L |
67.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17890772
|
Fisherbrand™
120917F |
Blue | 1.5 L |
67.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17820782
|
Fisherbrand™
120915F |
Red | 1.5 L |
67.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17850782
|
Fisherbrand™
120913F |
Blue | 4.5 L |
96.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17840782
|
Fisherbrand™
120911F |
Red | 4.5 L |
102.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17830782
|
Fisherbrand™
120912F |
Black | 4.5 L |
96.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17810782
|
Fisherbrand™
120914F |
Green | 4.5 L |
96.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Robust Design
- Ergonomic handle prevents hand fatigue and related accidents when carrying heavier loads
- Handle can be pressed down to either side for easier loading and unloading
- Centering ring stabilizes bottle in the center of carrier for safer, steadier transport
- Carriers come in four colors with designated labeling areas for easy identification
- Made of chemical resistant thermoplastic elastomer - PP blend
Specifica
Bottle Holder | |
1 x 1 | |
Bottles | |
1 | |
None | |
Non-sterile | |
-20 to 60°C |
1 Safety Bottle Carrier vessel and attachable handle | |
Not Autoclavable | |
Polypropylene | |
Cylindrical | |
No | |
Transportation of bottled regeants | |
.25 kg |