Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Amber Boston Round Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 240 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
Colore | Amber |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 22 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 13 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 139 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Quantità | 12 |
Colore chiusura | Black |
Finitura collo | 24-400 |