Learn More
SCAT™ Safety Funnel 'ARNOLD' Replacement Lid
Replacement lid for the Safety Funnel 'ARNOLD' V2.0.
35.15€ - 44.25€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | ARNOLD Funnel |
---|---|
Include | Replacement Lid |
Product Type | Funnel Lid |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17808733
|
SCAT™
319002 |
Black | HDPE-EC |
44.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17888723
|
SCAT™
319001 |
Blue, White | HDPE |
35.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Spare/replacement lid for use with the 'ARNOLD' V2.0 Safety Funnel
Specifica
ARNOLD Funnel | |
Replacement Lid | |
Funnel Lid |