Learn More
Brady™ Safety Sign Hand Wash Instructions
An efficient solution with clear safety instructions to easily communicate COVID-19 countermeasures on work floors.
Marca: Brady™ 306826
17.96 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Provides clear, visual communication where it matters
- Highlights the use of appropriate personal protection
- Easily communicates social distancing and hygiene
Specifica
HANDWASH-INST-EN | |
Self-adhesive | |
262 x 371 mm (W x H) |
Laminated Polyester | |
English | |
White on Green |