Learn More
SCAT Beccuccio di sicurezza
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
S55
S60/61
S70/71
Descrizione:
Fisso
Flessibile
Rigido
Rigido con sfiato
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | S60/61 |
| Descrizione | Rigido con sfiato |
| Colore | Nero |
| Da utilizzare con (applicazione) | Versamento semplice e sicuro dei fluidi dai contenitori |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Canister, Container & Bottles |
| Materiale | HDPE, conduttivo elettrostatico |
| Product Type | Becco di sicurezza |