Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
Codice prodotto. 17878733 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
B53
B63
B83
G45
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70
S70/71
S90
S95
Include:
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tappo cieco in PFA, 3 x 5 - 11,5 mm ID, 3 x tappo cieco in PTFE + connettore per filtro di scarico
4 x 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, 4 PFA Blind Plugs, 3 x 5 to 11.5 mm ID Fittings, 3 PTFE Blind Plugs
4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 17878733
Marca: SCAT™ 450050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'ultima generazione di un sistema modulare moderno e universalmente espandibile per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi HPLC/UHPLC. Nessun altro sistema di smaltimento sul mercato dei laboratori offre un numero così elevato di filettature individuali, collegamenti e possibilità di ampliamento.
The basic module includes a Safety Waste Cap V3.0 'LISA' with your selected thread size. Included in the scope of delivery are a further 23 accessories. In addition, a variety of other SCAT™ accessories such as a funnel or an exhaust air filter can be docked to the Safety Waste Cap LISA V3.0. You will find a selection listed in the ordering table:
  • Satelite blind plug for extending and attaching various components such as a funnel
  • Tube connector for connection for larger tubes with 5 to 11.5 mm ID
  • Satellite made of PTFE for optimal chemical resistance
  • 360° freely rotatable screw cap for easy changing of the container without twisting the tubing
  • Fittings with improved design for easier connection of capillaries with 1.6 mm, 2.3 mm or 3.2 mm OD
  • SCAT™ exhaust filters block harmful vapors with the help of optimized activated carbon and ensure safe pressure equalization in the waste containers
  • Huge scope of delivery of fittings, blind plugs, and accessories ensures that docking system is ready for immediate use
Specifica
Include 4 x 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, 4 PFA Blind Plugs, 3 x 5 to 11.5 mm ID Fittings, 3 PTFE Blind Plugs
Materiale PTFE-EC
Dimensioni filo S50
Da utilizzare con (applicazione) HPLC and UHPLC Systems
Tipo Waste Cap