Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
L'ultima generazione di un sistema modulare moderno e universalmente espandibile per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi HPLC/UHPLC. Nessun altro sistema di smaltimento sul mercato dei laboratori offre un numero così elevato di filettature individuali, collegamenti e possibilità di ampliamento.
148.00€ - 245.00€
Specifica
Tipo | Non elettricamente conduttivo |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC / UHPLC |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17285044
|
SCAT™
350045 |
G45 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17295044
|
SCAT™
350050 |
S50 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17878733
|
SCAT™
450050 |
S50 | 4 Fittings (1.6/2.3/3.2 mm OD), 4 PFA Blind Plugs, 3 Fittings (5 to 11.5 mm ID), 3 PTFE Blind Plugs, Connector for Exhaust Filter |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17205054
|
SCAT™
350051 |
S51 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17225054
|
SCAT™
350055 |
S55 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17898733
|
SCAT™
450055 |
S55 | 4 Fittings (1.6/2.3/3.2 mm OD), 4 PFA Blind Plugs, 3 Fittings (5 to 11.5 mm ID), 3 PTFE Blind Plugs, Connector for Exhaust Filter |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17235054
|
SCAT™
350060 |
S60/61 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17225064
|
SCAT™
450060 |
S60/61 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17255054
|
SCAT™
350065 |
S65 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17818743
|
SCAT™
450070 |
S70 | 4 Fittings (1.6/2.3/3.2 mm OD), 4 PFA Blind Plugs, 3 Fittings (5 to 11.5 mm ID), 3 PTFE Blind Plugs, Connector for Exhaust Filter |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17265054
|
SCAT™
350070 |
S70/71 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17285054
|
SCAT™
350090 |
S90 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17295054
|
SCAT™
350095 |
S95 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17215064
|
SCAT™
450045 |
GL45 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17205064
|
SCAT™
350100 |
GL45 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
148.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17235064
|
SCAT™
450100 |
GL45 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
177.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17215054
|
SCAT™
350053 |
B53 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17245054
|
SCAT™
350063 |
B63 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17275054
|
SCAT™
350083 |
B83 | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17885724
|
SCAT™
450090 |
S90 | 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tappo cieco in PFA, 3 x 5 - 11,5 mm ID, 3 x tappo cieco in PTFE + connettore per filtro di scarico |
234.00€
1 set |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Il modulo base include un tappo di sicurezza per rifiuti V3.0 'LISA' con la dimensione della filettatura scelta. La fornitura comprende altri 23 accessori. Inoltre, al Safety Waste Cap LISA V3.0 possono essere agganciati diversi altri accessori SCAT, come ad esempio un imbuto o un filtro per l'aria di scarico. Troverete una selezione elencata nella tabella delle ordinazioni:
- Spina cieca Satelite - Per estendere e fissare vari componenti come un imbuto.
- Connettore per tubi - Per il collegamento di tubi più grandi con ID 5 - 11,5 mm.
- Satellite in PTFE - Per una resistenza chimica ottimale.
- Tappo a vite ruotabile a 360° - Per cambiare facilmente il contenitore senza attorcigliare il tubo.
- Raccordi - con design migliorato per una più facile connessione dei capillari con 1,6 mm, 2,3 mm o 3,2 mm di diametro esterno.
- Collegamento del filtro di scarico - i filtri di scarico SCAT bloccano i vapori nocivi con l'aiuto del carbone attivo ottimizzato e garantiscono un'equalizzazione sicura della pressione nei contenitori dei rifiuti
- La vasta gamma di fornitura di raccordi e tappi ciechi nonché di accessori come filtri di scarico e imbuti assicura che il sistema di aggancio sia pronto per l'uso immediato.
Specifica
Non elettricamente conduttivo | |
Sistemi HPLC / UHPLC |