Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Tappi di sicurezza SymLine per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi. Per la massima protezione e un lavoro efficiente con rifiuti liquidi pericolosi. Scoprite la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi.
Marca:  SymLine™ 106478
302.71 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 15960386
  • 429.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • I tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili con diverse misure di filettatura per il fissaggio al sistema di tubature e con diversi numeri di raccordi per lo smaltimento dei rifiuti liquidi.
  • Come opzione, i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili con sensori di livello elettronici che indicano il grado di riempimento del contenitore di smaltimento.
  • Utilizzando un raccoglitore 4 in 1, si possono collegare fino a 4 tappi per rifiuti di sicurezza contemporaneamente a un solo punto di collegamento del sistema di tubature
  • Tubo di ventilazione, lunghezza 1500 mm, per il collegamento al sistema di scarico del laboratorio
  • Adattatore (connettore a Y) per collegare due tubi di ventilazione a un tubo di scarico comune
  • Specifica
    Specifica
    Controllo elettronico del livello, GL25 (m), lancia di riempimento immersa, connettore per filtro di scarico
    Safety Waste Cap
    S55
    Sistema di smaltimento dei rifiuti
    SymLine System