Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Tappi di sicurezza SymLine per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi. Per la massima protezione e un lavoro efficiente con rifiuti liquidi pericolosi. Scoprite la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi.
Marca: SymLine™ 306581
398.39 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.46000kg
Descrizione
Specifica
Controllo di livello capacitivo regolabile in PTFE, connessione cavo aperta (lunghezza 2 m) | |
Safety Waste Cap | |
S60/61 |
Sistema di smaltimento dei rifiuti | |
SymLine System |