Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Tappi di sicurezza SymLine per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi. Per la massima protezione e un lavoro efficiente con rifiuti liquidi pericolosi. Scoprite la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi.
Marca: SymLine™ 307971
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.65000kg
Descrizione
- Available with different thread sizes for attachment to pipe system
- Different numbers of hose connections for disposal of liquid waste
- Available with electronic level sensors that indicate the degree of filling of the disposal container
- By using a 4-in-1 collector (306509), up to 4 Safety Waste Caps can be connected simultaneously to only one connection point on the pipe system
Specifica
1x NPT 3/8 in. (f), 1x connection for exhaust filter (45° beveled) | |
Safety Waste Collector | |
Waste Disposal Container |
Waste Disposal System | |
PTFE | |
S60/61 |