Learn More
SCAT™ HPLC Safety Cap V2.0, preparatorio
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Include:
2 raccordi, 1 valvola dell'aria
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I tappi di sicurezza SCAT forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi
- Adaptateur Luer-Lock
- Amélioration de la conception des raccords pour faciliter la connexion
- Fabriqué en PTFE de qualité médicale, raccords PFA et bouchon à vis PPS
- Comprend un espace pour l’étiquetage individuel
- Autoclavable jusqu’à 200°C
- Structure stable pour une meilleure manipulation
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglie da laboratorio |
| Include | 2 raccordi, 1 valvola dell'aria |
| Materiale | PFA, PTFE, PPS |
| Dimensioni (sistema metrico) | Raccordo O.D. 4,76 mm |
| Dimensioni filo | GL 45 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC |
| Tipo | Safety Cap |