Learn More
SCAT HPLC Safety Cap V2.0, preparatorio
Il tappo di sicurezza è progettato per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Per l'uso nell'ambiente HPLC preparativo con connessioni di tubi più grandi e valvole dell'aria con una portata maggiore.
Marca: SCAT 307003
113.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Luer Lock Adapter
- Improved fitting design for easier connection
- Constructed of medical grade PTFE, PFA fittings, and a PPS screw cap
- Includes space for individually labeling
- Autocalvable up to 200°C
- Stable construction for improved handling
- The screw caps with shut-off valve prevent air pockets in the capillaries and allow convenient container change.
Specifica
Autoclavable | |
Lab Bottles | |
PTFE | |
GL45 |
HPLC Systems | |
4 Fittings, 1 Air Valve | |
1 x 1.6, 2.3, 3.2, 4.76 mm (OD fitting) | |
Safety Cap |