Learn More
SCAT Safety Waste Caps, con collegamento a terra
Tappi di sicurezza per rifiuti con connettore di messa a terra per dissipare la carica statica sul tappo per evitare esplosioni o incendi da scintille.
Marca: SCAT 107949
196.56 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I Safety Waste Caps di SCAT offrono la massima sicurezza per il vostro smaltimento di liquidi HPLC. Smaltite in modo sicuro i vostri rifiuti liquidi di laboratorio senza contaminare l'aria dell'ambiente utilizzando i SafetyWasteCap con filtri dell'aria di scarico integrati. Questi filtri ad alte prestazioni regolano l'equilibrio della pressione dell'aria e impediscono la fuoriuscita di vapori a causa della conseguente sovrapressione nel contenitore di smaltimento. La varietà di chiusure, connessioni e dimensioni delle filettature consente un adattamento ottimale alla vostra situazione HPLC. Versioni aggiuntive con connessioni di messa a terra, controlli di livello o imbuti di sicurezza o offrono ogni comodità per uno smaltimento sicuro.I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personalePuò essere equipaggiato individualmente con indicatori di livello, imbuti di sicurezza o connessioni di messa a terraTappo a vite girevole a 360° e sterilizzabile in autoclave fino a 200 °C per la massima flessibilitàPorta di connessione per un filtro di scarico SCAT V3.0 su ogni Safety Waste CapSpecifica
Non autoclavabile | |
Tanica rifiuti | |
PTFE, HDPE, PFA y PP | |
S90 |
Sistema di smaltimento dei rifiuti | |
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, connessione di terra + connettore per filtro di scarico | |
1 Ogni | |
Safety Waste Cap |