Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
SafetyWasteSet V2.0 contiene tutto il necessario per rendere rapidamente operativo il tuo punto di smaltimento dei rifiuti.
Brand: SCAT 307318
98.70 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Additional Details : Peso : 1.90700kg
Description
- Raccolta sicura dei rifiuti liquidi con l'imbuto di sicurezza SCAT MARCO V2.0
- Pronto all'uso
- Composto da un imbuto con coperchio e diversi formati di barattolo in un kit completo
Specifications
Tanica da 10 l | |
HDPE | |
140 mm |
Set di canister e coperchio imbuto MARCO, V2.0 | |
GL45 | |
200 mm |