Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
SafetyWasteSet V2.0 contiene tutto il necessario per rendere rapidamente operativo il tuo punto di smaltimento dei rifiuti.
Marca:  SCAT™ 108000
227.76 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.61000kg
Codice prodotto. 17997240
  • 298.64€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Collect liquid waste safely with the SCAT. safety funnel MARCO V2.0
  • Ready to use
  • Consists of lid funnel and different canister sizes in a complete set
Specifica
Specifica
Safety Funnel with Lid 'Arnold', V2.0, 5 L Space-saving Canister with Floater
200 mm
S50
200 mm
Waste Funnel
HDPE
140 mm