Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Colorante safranina concentrato
Click to view available options
Quantità:
500 ml
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Descrizione
- Pro-Lab Diagnostics offers an extensive range of ready-to-use and concentrated microbiological staining solutions in a selection of convenient and economical sizes.
- Manufactured in accordance with all current regulatory requirements
- CE labelled
- Strict quality control and filtering techniques prior to release
- Also available are a range of convenient staining kits for Gram, TB and Cryptosporidium staining
Specifica
Specifica
| Tipo di soluzione | Reagente |
| Tipo | Safranin |
| Quantità | 500 ml |
| Certificazione/Conformità | (CE) n. 1907/2006, Allegato II, (UE) n. 453/2010, marchio CE |
| Formato | Liquido |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per colorazione di Gram |
| Colore | Rosso scuro |
| Punti di ebollizione | Da 78 a 100°C |
| Composizione | Etanolo, metanolo, glicerolo |
| Requisiti di stoccaggio | <20 °C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Safranin
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, methanol