Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S21SS Stainless Steel Heated Bath
Durable, seamless stainless steel bath for high temperature applications
Marca:  Thermo Scientific™ 1701210
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11690931
  • 1230.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Bath volume: 7-17L
  • Mateial: Stainless steel
  • Ambient +13 to 200°C
Specifica
Specifica
21 L
Stainless Steel