Learn More
R&L Enterprises™ Aste in acciaio inossidabile
Codice prodotto. p-8012542 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
10 mm
12,5 mm
12,5 mm
12.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11795386
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Bright Stainless Steel Rods are durable and corrosion resistant.
  • Threaded
  • Length of rod does not include the thread
  • Durable
  • Easy-to-clean
  • Corrosion resistant
  • Stainless steel
Specifica
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 750 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12,5 mm
Product Type Asta
Descrizione Threaded
Da utilizzare con (applicazione) For Rectangular Stand