Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bendable PTFE Stirring Rod
Codice prodotto. p-164647
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
30 mm
40 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12318219
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069087
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemware™ Bendable PTFE Stirring Rod contains a fully enclosed steel insert for stiffness, yet can be bent to various shapes for use as powered stirrers.
  • Heat resistant to 288°C (550°F)
  • Completely inert to highly corrosive reagents
  • Anti-stick properties facilitate cleaning
  • Unbreakable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.25 in.
Include Fully enclosed steel insert
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Materiale PTFE
Quantità 1 Ea.
Tipo Stirring Rod