Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Forceps
Codice prodotto. 12351369
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
149 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12351369
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069095
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemware™ PTFE Forceps for laboratory work involving hot, cold, delicate, or highly reactive materials.
  • Made from PTFE resin with an encapsulated metal insert for strength
  • Chemically inert and noncontaminating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 5.87 in.
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 149 mm
Product Type Forceps
Quantità (N. per custodia) 1 Ea.