Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin Beakers
Codice prodotto. 12376978
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12376978
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069035
Chemware™ PTFE Griffin Beakers are noncontaminating and inert to highly corrosive reagents such as hydrofluoric acid.
  • Nonwettable, unbreakable and heat resistant
  • Easy to clean
  • Broad spout for easy pouring
  • Can be heated on hotplate up to 288°C (550°F) when proper care is exercised
  • Specially molded bottom allows rapid heat transfer
  • Unlike most PTFE beakers, these will boil water when covered
Applications:
Ideal for digestion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Digestion
Altezza (sistema imperiale) 1.77 in.
Altezza (sistema metrico) 4.5 cm
Include Beccuccio
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 550°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 288°C
Tipo Becher
Stile Griffin