Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin Beakers
Codice prodotto. p-34281
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15147826
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069032
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemware™ PTFE Griffin Beakers are noncontaminating and inert to highly corrosive reagents such as hydrofluoric acid.
  • Nonwettable, unbreakable and heat resistant
  • Easy to clean
  • Broad spout for easy pouring
  • Can be heated on hotplate up to 288°C (550°F) when proper care is exercised
  • Specially molded bottom allows rapid heat transfer
  • Unlike most PTFE beakers, these will boil water when covered
Applications:
Ideal for digestion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.03 oz.
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Materiale PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Digestion
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.27 cm
Include Beccuccio
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 550°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 288°C
Tipo Becher
Stile Griffin