Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Solid Balls
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
6 mm
9.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- For column packing and as mixing beads
- Inert to most liquids and vapors
- Usable to 220°C (428°F)
Specifica
Specifica
| Tipo | Boiling Stone |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 9.5 mm |