Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Solid Balls
Codice prodotto. p-89673
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
6 mm
9.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12398637
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069326
Chemware™ PTFE Solid Balls minimize bumping in boiling.
  • For column packing and as mixing beads
  • Inert to most liquids and vapors
  • Usable to 220°C (428°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Boiling Stone
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) 3 mm