Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Raschig Rings
Chemware™ Raschig Rings for use with distillation pumps in chemical processes and liquid or gas transfer applications.
60.85€ - 69.50€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For chemical processes and liquid or gas transfer applications |
---|---|
Tipo | Raschig Ring |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For distillation columns |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (English) Outside | Diameter (Metric) Outside | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (English) Outside | Diameter (Metric) Outside | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12301409
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069134 |
0.2 in. | 6 mm | 0.2 in. | 6 mm |
69.50€
pezzi 300 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10575434
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069133 |
0.1 in. | 3 mm | 0.1 in. | 3 mm |
60.85€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Packing for distillation columns and scrubbers.
- Chemically inert except for molten alkali metals, fluorine, and strong fluorinating agents.
- High surface area per unit of volume.
- Minimum resistance to gas and liquid flow.
Specifica
For chemical processes and liquid or gas transfer applications | |
Raschig Ring | |
PTFE | |
For distillation columns |