Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubi per uso medico Tygon™ ND 100-65
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing for blood contact medical devices where non-DEHP plasticized materials are required.
17.60€ - 262.00€
Specifica
Product Type | Tubing |
---|---|
Materiale | Non-DEHP Plastic |
Overall Length (English) | 50 ft. |
Overall Length (Metric) | 15.2 m |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Spessore (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Spessore (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10366933
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00002 |
1/16 in. | 1/8 in. | 1/32 in. |
50.25€
15m |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10328184
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00004 |
3/32 in. | 5/32 in. | 1/32 in. |
44.00€
15m |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10164724
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00007 |
1/8 in. | 1/4 in. | 1/16 in. |
67.80€
15m |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12356839
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00012 |
3/16 in. | 5/16 in. | 1/16 in. |
105.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10667925
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00017 |
1/4 in. | 0.375 in. | 1/16 in. |
117.00€
15m |
Spedizione stimata: 29-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12396839
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00018 |
1/4 in. | 7/16 in. | 3/32 pollici |
193.00€
15m |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12316849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00022 |
5/16 in. | 7/16 in. | 1/16 in. |
141.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12306849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00019-C |
1/4 in. | 0.5 in. | 1/8 in. |
262.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12346849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00027 |
0.375 in. | 0.5 in. | 1/16 in. |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12356849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00028 |
0.375 in. | 0.563 in. | 3/32 in. |
209.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15692054
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00037 |
0.5 in. | 11/16 in. | 3/32 in. |
17.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Crystal clear for easy visualization of fluid flow
- For contact with bodily fluids
- Non-wetting surface permits complete drainage
- Non-hemolytic and non-pyrogenic
- Withstands EtO, gas and gamma sterilization
- Minimally invasive devices
- Blood and IV solutions
- Dialysis equipment
- Wound drainage
- Inhalation equipment
- Chemotherapy drug delivery
- Kidney dialysis pumps
- Peristaltic pumps
- Catheters
Compliance
Meets USP Class VI criteria, USP Class VI, ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.1.2 and European REACH requirements.
Specifica
Tubing | |
50 ft. | |
Clear |
Non-DEHP Plastic | |
15.2 m |