Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-80 Tubing
Tygon™ ND 100-80 Tubing for medical device manufacturers.
316.00€ - 439.00€
Specifica
Product Type Tubing
Materiale Tygon ND-100-80
Da utilizzare con (applicazione) Medical grade
Colore Clear
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Spessore (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Spessore (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
11764708
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
AAD04091
0.01 in. 0.03 in. 0.01 in.
326.00€
150m
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15670211
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
AAD04103
0.02 in. 0.06 in. 0.02 in.
316.00€
150m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10696965
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
AAD04133
0.05 in. 0.09 in. 0.02 in.
439.00€
150m
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15385372
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
AAD04127
0.04 in. 0.07 in. 0.015 in.
356.00€
150m
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Specifically formulated in a higher durameter that enables high resistance to kinking and collapse
Tygon™ ND 100-80 tubing is made from a biocompatible polymer that is not formulated with DEHP. This tubing is crystal clear for easy visualization of fluid flow. The physical properties of Tygon ND 100-80 enable manufacturing of smaller diameter tubes with a high resistance to kinking and collapse.
  • High rigidity for kink resistance
  • Compatible with blood
  • Crystal clear for easy visualization of fluid flow
  • Glass-smooth inner bore
  • Reduced flexibility for suction applications
  • Tygon™ ND 100-80 has met the requirements of Biological Test for Plastics Class VI, as described in USP <88> (2017)
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Non-toxic and non-contaminating
  • Smooth, polished inner wall
  • Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
  • Contains no BPA or phthalates
  • Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Compliance
UPS class VI approved and REACH Compliant.
Specifica
Specifica
Tubing
Tygon ND-100-80
Medical grade