Learn More
Salicylic acid, sodium salt, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Salicylic acid, sodium salt |
Acidità | 2mL 0.01N NaOH max. |
Punto di fusione | 200.0°C |
Colore | Brown to Brown-Red |
Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (1g, 105°C) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | 2-(HO)C6H4CO2Na |
Quantità | 250 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Salicylic acid, sodium salt
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.