Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Salmonella Latex Agglutination Test
Microgen Bioproducts Salmonella - A rapid, latex slide agglutination test for the presumptive identification of Salmonella in selective and/or enrichment cultures or isolates taken directly from selective agars. Simple one-step identification and confirmation of a range of pathogenic bacteria.
Marca:  Novacyt - Microgen Bioproducts F42
Codice prodotto. 17303191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • A sensitive and highly specific test for the identification of Salmonella from clinical and food samples.
Specifica
Specifica
ISO13485 ISO9001
F42b Positive Control - 0.5 mL
Non-waived
3 Bottles (2.5 mL, 0.5 mL, 5.0 mL)
0.993
A Latex Slide Agglutination Test for The Confirmatory Identification of Presumptive Salmonella Colonies From Selective Agar Plates
50 Tests
2 per test
Carton with Insert vial box
F42a Salmonella Latex Reagent - 2.5 mL
1
4 minutes
2°C to 8°C
No
Salmonella Antibodies
Bacterial Colonies
Agglutination Test
Bacteriological Loops, Pasteur Pipettes
Polythene Bottle
Monera
3 Bottles (2.5 mL, 0.5 mL, 5.0 mL)
Rabbit antiserum
Bacteria