Learn More
Ebro Electronic™ Salinometro serie SSX 210
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11748618
Click to view available options
Range:
0 to 100
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11748618
Marca: Ebro Electronic™ 13405211
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Salt Meter per misurare la concentrazione relativa di sale
Il misuratore di sale SSX 210 viene utilizzato per misurare il contenuto di sale in prodotti alimentari fluidi e semisolidi, come carne, salumi, formaggi, insalate, ecc. contenuto di sale.
  • Determina il contenuto relativo di sale degli alimenti
  • Carne, salsiccia, prosciutto, formaggio, insalata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di display LCD
Calibrazione Not Calibrated
Tipi di allarme None
Modello SSX 210
Tipi di sensore 2-conductor measuring probe with gold plated electrodes
Accuracy ± 1 Digit
Range 0 to 100
Rate Sample rate of 1 to 15 seconds, adjustable
Risoluzione 1 Digit
Dimensioni (L x P x A) 100 x 46 x 25 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) Approx. 200 g