Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ 12 x 75mm Disposable Culture Tubes (DCTs)
Get superior clarity with these chemical-free and biologically inert polystyrene DCTs designed for most laboratory applications.
639.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
---|---|
RCF max | 4000 RCF |
Product Type | Culture Tube |
Colore | Natural |
Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Sterilità | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Sterilità | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17763879
|
Thermo Scientific™
12-007S |
Tubes and snap caps, pre-assembled, packed in blister tray | Sterile | 1000 |
639.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Perform most laboratory applications with chemical-free, biologically inert polystyrene Thermo Scientific™ Samco™ 12 x 75mm Disposable Culture Tubes, which feature superior clarity. Each tube is precision molded and manufactured from premium grade materials. Our processes are monitored with quality checks which provide continued lot-to-lot uniformity and reliable performance. All sterile tubes are gamma-irradiated and ready to use.
- Available with two-position snap cap or without
- Conveniently packaged — bulk or individually wrapped (sterile), and bulk or packs (non-sterile)
Specifica
12 mm | |
Culture Tube | |
75 mm | |
Yes |
4000 RCF | |
Natural | |
Polystyrene | |
Square |