Learn More
S Murray™ Forbici per dissezione
Use these scissors for a variety of applications. S Murray™ SAMCO™ Dissecting Scissors feature fine points, open shanks and stainless steel construction.
2.90€ - 37.45€
Codice del prodotto | Marca | Blade Style | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Blade Style | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12338099
|
S Murray™
E101/02 |
Dritto | 125 mm |
7.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12328099
|
S Murray™
E101/01 |
Dritto | 112 mm |
2.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12902055
|
S Murray™
E101/03 |
Dritto | 150 mm |
37.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Stainless Steel dissecting scissors
Specifica
Forbici per dissezione | |
Acciaio inox |