Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™
GREENER_CHOICE
Le pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™ consentono il campionamento facile e sicuro da contenitori di grandi dimensioni e sono perfetti per applicazioni di coltura tissutale.
Marca:  Thermo Scientific™ 263
172.25 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21651" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15242079
  • 275.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Le pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™ consentono il campionamento facile e sicuro da contenitori di grandi dimensioni. Perfette per applicazioni di coltura cellulare, queste pipette sono ideate con un bulbo integrato volto a evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e a impedire la contaminazione incrociata.
  • Excellent for research applications
  • General-purpose pipettes are ideal for routine sampling of liquids
  • Well suited for use with large containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
7.3 ml
LDPE
20
12 in.
Bulk
30 cm
Single-use
8.6 mm
Non-sterile
No
100/confezione 1000/contenitore
10.7 mL
Extra Long Transfer Pipet
Offerte speciali
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.