Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15231799
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 mL
1.5 ml
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
5.8 ml
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Graduazioni:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Tipo di imballaggio:
10/Bag, 500/Pack
10/Bag, 500/Pk.
20/Bag, 500/Pk.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individually Wrapped, 500/pk
Pack of 500
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 4000
pezzi 500
pezzi 5000
Codice prodotto. 15231799
Marca: Thermo Scientific™ 222
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pipette di trasferimento graduate in polietilene per la misurazione di più volumi. Il bulbo integrato nella pipetta evita il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio.
Le pipette di trasferimento graduate Thermo Scientific™ Samco™ consentono di misurare accuratamente più volumi. Il design a unità singola presenta un bulbo integrato consente di evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e di impedire la contaminazione incrociata.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.5 mL
Descrizione Transfer Pipette, Large Bulb, Graduated to 0.25, 0.50, 0.75, 1mL
Diametro (sistema metrico) esterno 4.6 mm
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL 25
Graduato
Graduazioni 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
Tipo di imballaggio Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Volume (sistema metrico) 5.8 mL
Lunghezza (sistema metrico) 15.5 cm
Tipo Graduated Transfer Pipet
Monouso Single-use
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.