Learn More
Thermo Scientific™ Sample Storage Assembled Screw Vial Kits
Descrizione
Store your samples with confidence in convenient Thermo Scientific™ National™ Sample Storage Assembled Screw Vial Kits.
- Superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass vials
- PTFE-lined solid-top storage caps
- PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
- Not autoclavable
- Pack of 100
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Bianco |
| Descrizione | Kit flaconi assemblati con tappo a vite, tappo intero |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Dimensione chiusura | 24-400 |