Learn More
Cytiva Sample Valve
Codice prodotto. 15299764 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AKTA start Automated Protein Purification System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15299764
Marca: Cytiva 29023896
For use with the AKTA start automated protein purification system. The sample valve allows either the buffer or the sample to enter the flow path. The sample valve enables the direct application of the sample onto the column using the pump.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Enables the direct application of the sample onto the column using the pump
Da utilizzare con (apparecchiatura) AKTA start Automated Protein Purification System