Learn More
BOLA Sampling Bags
Codice prodotto. 10641132
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10641132
Marca: BOLA A22370
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Bags PVF, 2 connectors
  • Transparent
  • Non-porous
  • Without plasticisers
  • With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema metrico) 350 mm