Learn More
Buerkle™ Becher di campionamento
Per raccogliere i liquidi per il campionamento utilizzando il becher combinato e il manico lungo. I becher di campionamento Buerkle™ sono disponibili per trattamenti di laboratorio, industriali e delle acque.
66.50€ - 74.35€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Stile | Angolare |
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'industria e il trattamento delle acque |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10383771
|
Buerkle™
5354-0050 |
600 ml |
66.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10140141
|
Buerkle™
5354-0100 |
1000 ml |
67.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10451183
|
Buerkle™
5354-0200 |
2000 ml |
74.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- In polipropilene per un'eccellente resistenza chimica, robustezza e lunga durata
- Disponibile in tre modelli: sessola per applicazioni chimiche, becher angolare e becher a pendolo
- Sessola per applicazioni chimiche: per liquidi aggressivi, manico robusto in polipropilene, assenza di parti metalliche
- Becher angolare: adattabile a forme di contenitore diverse grazie all'angolo regolabile (fino a 90°
- Sessola a pendolo: disponibile in polipropilene e acciaio inox, si porta automaticamente in posizione orizzontale, eliminando le fuoriuscite, adatta per colonne profonde e strette
- La sessola per applicazioni chimiche è dotata di manico integrato, i becher angolare e a pendolo sono dotati di un connettore a scatto integrato per aste telescopiche
- Ideali per il campionamento in bagni, serbatoi, colonne, corsi d'acqua e altri grandi contenitori di liquidi
- Le aste telescopiche sono disponibili separatamente in diverse dimensioni; è possibile raggiungere una profondità massima di 6 m
Specifica
Polipropilene | |
Angolare | |
Per l'industria e il trattamento delle acque |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Becher di campionamento