Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 130°C to 370°C, Aluminum Alloy
Shape: Rectangle, Size: 23.2 x 17.3 in.
Marca:  Gestigkeit Harry™ ST93-230
Codice prodotto. 10574582
  • 2390.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Shape: Rectangle; Size: 23.2 x 17.3 in.
Specifica
Specifica
Hot Plate
Aluminum Alloy
130°C to 370°C
Rectangle
23.2 x 17.3 in.
85 mm