Learn More
Notrax Sanitop™ Rubber Duckboard with Moulded Edges
Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip resistant surface. Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface clear.
82.00€ - 376.00€
Specifica
Colore Black
Materiale Natural Rubber
Tipo Industrial and Commercial Matting
Larghezza (sistema metrico) 91 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17782208
Vedere i documenti
Notrax
562S0035BL
152 cm
82.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17792208
Vedere i documenti
Notrax
562S0310BL
297 cm
189.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17702218
Vedere i documenti
Notrax
562S0320BL
594 cm
376.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Provides basic comfort and traction in wet areas with large drainage holes and raised studs for aeration and to allow fluids and debris to fall through, leaving the surface clear
  • Moulded bevelled edges on all 4 sides to prevent tripping and allow cart access
  • Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip-resistant surface
  • Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface clear
  • Cleaning with detergent and water-jet is recommended for extended service life
Specifica
Specifica
Black
Natural Rubber
Industrial and Commercial Matting
91 cm