Learn More
Fisherbrand™ Tubi per pompa Santoprene
For use in laboratory and healthcare applications.
147.00€ - 725.00€
Specifica
Product Type | Tubo per pompa |
---|---|
Certificazione/Conformità | Classe 6 |
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Santoprene |
Overall Length (Metric) | 15 m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10777871
|
Fisherbrand™
FB56509 |
3.2 mm | 1.6 mm |
148.00€
15m |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10152081
|
Fisherbrand™
FB56507 |
1.6 mm | 1.6 mm |
147.00€
15m |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10529211
|
Fisherbrand™
FB56511 |
4.8 mm | 1.6 mm |
154.00€
15m |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10509561
|
Fisherbrand™
FB56531 |
4.8 mm | 2.4 mm |
476.00€
15m |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10060091
|
Fisherbrand™
FB56533 |
6.4 mm | 2.4 mm |
570.00€
15m |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10786741
|
Fisherbrand™
FB56513 |
6.4 mm | 1.6 mm |
264.00€
15m |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10203561
|
Fisherbrand™
FB56515 |
8 mm | 1.6 mm |
303.00€
15m |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10171411
|
Fisherbrand™
FB56537 |
9.6 mm | 2.4 mm |
725.00€
15m |
Spedizione stimata: 18-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Can withstand over one hundred cycles of steam autoclaving at 134°C
- Can withstand five standard hospital sterilisation cycles using ethylene oxide, with no significant physical or chemical effects
- Can be sterilized using high energy ionising radiation
- Sterilized at normal irradiation levels, 2Mrad to 3Mrad
- Can be used instead of traditional pump materials such as neoprene, butyl and, silicone
Specifica
Tubo per pompa | |
Sì | |
15 m | |
1 ciascuno |
Classe 6 | |
Santoprene | |
Pompa peristaltica |