Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire substrate, 50.8mm dia x 0.332mm thick, EPI polished one side, C-axis, HEMCOR single crystal
181.91€ - 922.59€
Specifica
Product Type Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal
Descrizione EPI polished one side
Diametro (sistema metrico) 50.8 mm
Dimensione del campione 50.8mm dia. x 0.332 mm thick
Spessore 0.332 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Dimensione del campione Spessore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Dimensione del campione Spessore Prezzo Quantità e disponibilità  
15423925
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
045018.KT
1 Ea. 50.8mm dia. x 0.332 mm thick 0.332 mm
181.91€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15433925
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
045018.KU
5 Ea. 50.8mm dia. x 0.332 mm thick 0.332 mm
922.59€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Sapphire is used as an insulating substrate upon which to deposit silicon to make the integrated circuits, high-power radio-frequency (RF) applications such as those found in cellular telephones, public-safety band radios, and satellite communication systems, used in the semiconductor industry, blue light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal
50.8 mm
0.332 mm
EPI polished one side
50.8mm dia. x 0.332 mm thick